Learn More
Sodium fluorophosphate
Codice prodotto. 11387727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11387727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014129.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10163-15-2 | FNa2O3P | 143.949 g/mol
Sodium fluorophosphate is used as an anti-inflammatory, glucocorticoid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium fluorophosphate
CAS 10163-15-2
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula molecolare FNa2O3P
Numero MDL MFCD00014248
Numero UN UN3288
Sinonimo sodium monofluorophosphate, disodium monofluorophosphate, sodium fluorophosphate, disodium fluorophosphate, phosphorofluoridic acid, disodium salt, sodium phosphorofluoridate, disodium phosphorofluoridate, extra-strength aim, sodium fluorophosphate na2po3f, unii-c810jcz56q
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
InChI Key BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;fluoro-dioxido-oxo-$l^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 143.949
PubChem CID 24266
ChEBI CHEBI:86431
Peso formulazione 143.95
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium fluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium fluorophosphate