Learn More
Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, 98%
Codice prodotto. 11994221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11994221 25 kg Fibre drum 25kg
10746351 1 kg Plastic bottle 1kg
10589053 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11994221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149190250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6035-47-8 | CH3NaO3S·2H2O | 154.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6035-47-8
Formula molecolare CH3NaO3S·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 154.11
Numero MDL MFCD00150598
InChI Key UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
PubChem CID 23666330
IUPAC Name sodium;hydroxymethanesulfinate;dihydrate
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Punto di fusione 63.0°C to 64.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Fibre drum
Formula lineare HOCH2SO2Na·2H2O
Quantità 25 kg
Indice di Merck 15,8755
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene
Peso formulazione 154.11
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.