Learn More
Sodium formaldehydesulfoxylate Dihydrate, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10528260 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10528260 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10528260 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 63°C
CAS 6035-47-8
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CH7NaO5S
Numero MDL 150598
Sinonimo sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, methanesulfinic acid, hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, sodium formaldehyde sulfoxylate, sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate, sodium formaldehyde sulfoxylate nf, formaldehyde sodium sulfoxylate dihydrate, monosodium hydroxymethanesulfinate dihydrate, 79-25-4 parent, hydroxymethanesulfinic acid monosodium salt dihydrate
InChI Key UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(O)S(=O)[O-].O.O.[Na+]
IUPAC Name sodium;hydroxymethanesulfinate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 154.112
PubChem CID 23666330
Peso formulazione 154.11g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.