Learn More
Sodium Formate, ≥99%, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15642690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15642690 500 g Flacone in polietilene 500g
15622690 100 g Flacone in polietilene 100g
15632690 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15642690 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 247596500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    121.85€ / 500g
    Risparmia 11.15€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-03-2027
Aggiungi al carrello
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-53-7
Formula molecolare CHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 68.007
Numero MDL MFCD00013101
InChI Key HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC Name sodium;formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Formate
Punto di fusione 259°C to 262°C
Colore White
Quantità 500 g
Formula lineare HCOONa
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 68.01g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder or crystals
Densità 1.92g/cm3