Learn More
Sodium formate, 99%
Codice prodotto. 10197203 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10197203 5 kg Plastic bottle 5kg
10584071 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10197203 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148230051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    120.00€ / 5kg
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-53-7
Formula molecolare CHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 68.007
Numero MDL MFCD00013101
InChI Key HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC Name sodium;formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium formate
Punto di fusione 258.0°C to 261.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 360.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.99
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HCO2Na
Quantità 5 kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Indice di Merck 15, 8756
Informazioni di solubilità Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Peso formulazione 68.01
Percent Purity 0.99
Forma fisica Crystalline Powder