Learn More
Sodium Formate ACS MP Biomedicals
Codice prodotto. 11427882 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11427882 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11427882 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215257690
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
ACS reagent-grade sodium formate in crystalline form.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Formate
CAS 141-53-7
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Densità 1.92 g/cm3 at 20 °C
Formula molecolare CHNaO2
Sinonimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI Key HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;formate
Molecular Weight (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Peso formulazione 68.02
Percent Purity 99.33%
Grado ACS