Learn More
Sodium formate, ACS reagent
Codice prodotto. 12386263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12386263 100 g Plastic bottle 100g
12357183 500 g Plastic bottle 500g
12347183 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12386263 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446951000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.30€
    21.80€ / 100g
    Risparmia 1.50€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-53-7
Formula molecolare CHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 68.01
InChI Key HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC Name sodium;formate
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium formate
Punto di fusione 258.0°C to 261.0°C
Punti di ebollizione 360.0°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HCO2Na
Quantità 100 g
Indice di Merck 158756
Informazioni di solubilità Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Peso formulazione 68.01
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.005% max