Learn More
Sodium formate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10224590 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10224590 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10224590 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4080/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 360°C
Punto di fusione 258°C
CAS 141-53-7
Colore White
pH 7 to 8.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CHNaO2
Numero MDL 13101
Sinonimo sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI Key HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;formate
Molecular Weight (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Peso formulazione 68.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica