Learn More
Sodium Formate, purum p.a, ≥98.0% (NT), Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly bottle
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium tetrafluoroborate |
Punto di fusione | 255°C |
Colore | Colorless |
pH | 9.0 to 10.0 (at 20°C) |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | NaBF4 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Informazioni di solubilità | 700g/L (at 20°C) |
IUPAC Name | sodium tetrafluoroboranuide |