Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium Formate |
| Punto di fusione | 255°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 9 to 10 (at 20°C) |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 4 kg |
| Formula lineare | HCOONa |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3595134 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Show More |