Learn More
Sodium Formate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Formate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 67.9874 |