Learn More
Sodium formononetin-3'-sulfonate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465528
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16465528 10 mg 10mg
16458237 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16465528 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13063
MedChemExpress Sodium formononetin-3'-sulfonate (Sul-F) is a water-sol.
Sodium formononetin-3'-sulfonate (Sul-F) is a water-sol.
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium formononetin-3'-sulfonate
CAS 949021-68-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H11NaO7S
Quantità 10 mg
Sinonimo Sul-F
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (67.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C2=C1)C(C(C3=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C(OC)C=C3)=CO2)=O
Molecular Weight (g/mol) 370.31
Peso formulazione 370.31
Percent Purity 99.79%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only