Learn More
Sodium fumarate, 98%
Codice prodotto. 10457192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10457192 100 g Bottiglia in vetro 100g
10291542 5 g Bottiglia in vetro 5g
10772505 500 g Bottiglia in vetro 500g
15139233 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10457192 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215531000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17013-01-3 | C4H2Na2O4 | 160.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17013-01-3
Formula molecolare C4H2Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 160.04
Numero MDL MFCD00064567
InChI Key VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Sinonimo disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid;sodium
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium fumarate
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NaO2CCH=CHCO2Na
Quantità 100 g
Beilstein 02,74
Indice di Merck 10,4165
Informazioni di solubilità Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
Peso formulazione 160.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium fumarate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fumarate