Specifica
| Punto di fusione | 206°C |
| CAS | 527-07-1 |
| Colore | White |
| pH | 6.5 to 8.0 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | C6H11NaO7 |
| Numero MDL | 64210 |
| Sinonimo | sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t |
| InChI Key | UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M |
| Vedi altri risultati |