Learn More
Sodium glycolate, 97%
Codice prodotto. 10694272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694272 25 g Bottiglia in vetro 25g
10489661 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10694272 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351570250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2836-32-0 | C2H3NaO3 | 98.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2836-32-0
Formula molecolare C2H3NaO3
Molecular Weight (g/mol) 98.03
Numero MDL MFCD00065358
InChI Key VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
PubChem CID 517347
IUPAC Name sodium;2-hydroxyacetate
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium glycolate
Nota nome 97%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NaOOCCH2OH
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 98.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder