Learn More
Sodium Glycolate, TRC
Codice prodotto. 30425052
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30425052 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30425052 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS090900250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Glycolate
CAS 2836-32-0
Formula molecolare C2H3NaO3
Quantità 250 g
Sinonimo Sodium Hydroxyacetate
InChI Formula InChI=1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].OCC(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;2-hydroxyacetate
Molecular Weight (g/mol) 98.03
Peso formulazione 97.998