Learn More
Sodium gualenate, MedChemExpress
Descrizione
Sodium gualenate (Guaiazulenesulfonate sodium) is a hydrophilic derivative of guaiazulene with excellent anti-inflammatory and wound-healing effects mainly used for the treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer and gastritis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium gualenate |
| CAS | 6223-35-4 |
| Colore | Black |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H17NaO3S |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Guaiazulenesulfonate sodium |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 30 mg/mL (99.88 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=C2C(C)=CC=C(C(C)C)C=C2C(C)=C1)(O[Na])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 300.35 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only