Learn More
Sodium Heptanesulfonate, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11465144 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11465144 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11465144 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0522686701
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Heptane Sulfonate
CAS 22767-50-6
Formula molecolare C7H15NaO3S
Quantità 1 g
Sinonimo sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
InChI Key REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;heptane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332