Learn More
Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Codice prodotto. 11361688
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11361688 1 g 1g
11371688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361688 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011047.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
For Use As a Catalyst | CAS: 19583-77-8 | Cl6H12Na2O6Pt | 561.85 g/mol
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19583-77-8
Formula molecolare Cl6H12Na2O6Pt
Molecular Weight (g/mol) 561.85
Numero MDL MFCD00149172
InChI Key XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
PubChem CID 24846071
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Punto di fusione 110°C-6H2O
Colore Orange
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC Name disodium;hexachloroplatinum(2-);hexahydrate
Peso formulazione 561.88 (453.79 Anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto Orange powder
Densità 2.5
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate