Learn More
Sodium hexafluoroantimonate(V), 98%
Codice prodotto. 11499017
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11499017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20604.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16925-25-0 | F6NaSb | 258.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16925-25-0
Formula molecolare F6NaSb
Molecular Weight (g/mol) 258.74
Numero MDL MFCD00003482
InChI Key HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo sodium hexafluoroantimonate, sodium hexafluoroantimonate v, sodium hexafluorostibanuide, sodium hexafluoro antimonate, antimony sodium fluoride, f6sb.na, nasbf6, acmc-20ajo7, sodium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, sodium salt
PubChem CID 16689647
IUPAC Name sodium;hexafluoroantimony(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hexafluoroantimonate(V)
Quantità 25 g
Numero UN UN1549
Peso formulazione 258.73
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Densità 3.38