Learn More
Sodium Hexametaphosphate, SLR, Powder, Mainly (NaPO3)6, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10518450 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10518450 1 kg 1kg
10204640 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10518450 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4160/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.05€
    69.70€ / 1kg
    Risparmia 9.35€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Na6O18P6, numero CAS 10124-56-8, 500 g, bianco, 611,7708 g/mol, 640 °C, 136045, recipiente per polveri in plastica, da 6,0 a 7,7, solido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10124-56-8
Formula molecolare Na6O18P6
Numero MDL 136045
Specifica
Punto di fusione 640°C
Colore White
pH 6.0 to 7.7
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 611.7708g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica