Learn More
Sodium Hexametaphosphate, Pure, Flake, Mainly (NaPO3)6, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10080480 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10080480 500 g 500g
10336340 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10080480 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4120/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Na6O18P6, CAS Number-10124-56-8, 1kg, White, 611.7708g/mol, 640 deg.C, 136045, Plastic powder jar, 6.0 to 7.7, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10124-56-8
Formula molecolare Na6O18P6
Numero MDL 136045
Specifica
Punto di fusione 640°C
Colore White
pH 6.0 to 7.7
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 611.7708g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica