Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium hexanoate |
| Punto di fusione | 231.2°C to 233.8°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 2% max. () |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Peso formulazione | 138.14 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hexanoate, 99%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.