Learn More
Sodium hyaluronate, 95%
Codice prodotto. 10134623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10134623 5 g Bottiglia in vetro 5g
10491281 1 g Bottiglia in vetro 1g
11771371 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10134623 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 251770050
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9067-32-7
Formula molecolare (C14H20NO11Na)n
Molecular Weight (g/mol) 417.30
Numero MDL MFCD00875848
InChI Key YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Sinonimo hyaluronate tetrasaccharide, d0e9sz, 6-3-acetamido-2-6-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl oxy-5-hydroxy-6-hydroxymethyl oxan-4-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
IUPAC Name Sodium hyaluronate
SMILES CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hyaluronate
Colore White to Cream
pH 6.0 to 8.0 (0.5% aq. soln.)
Perdita all'essiccatura 10% max. (500mg, 105°C, 6 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (On dry substance)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C14H20NO11Na)n
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,4796
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder