Learn More
Sodium Hyaluronate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hyaluronic Acid Sodium Salt |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H27NO11.Na/c1-5-9(20)11(22)13(14(26-5)15(23)24)28-16-8(17-6(2)19)12(25-3)10(21)7(4-18)27-16;/h5,7-14,16,18,20-22H,4H2,1-3H3,(H,17,19)(H,23,24);/q;+1/p-1/t5-,7+,8+,9-,10+,11?,12+,13-,14-,16-;/m0./s1 |
| Peso formulazione | 419.104 |