Learn More
Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil, in soluble bags, in resealable cans, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10297520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10297520 100 g 100g
10338750 500 g 500g
12307103 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10297520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 332141000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-69-7 , 8042-47-5
Formula molecolare HNa
Molecular Weight (g/mol) 24
Numero MDL MFCD00003471
InChI Key BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
IUPAC Name sodio;idruro
SMILES [H-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Punto di fusione 800.0°C
Nota nome In soluble bags, in resealable cans
Colore Gray to Yellow
Forma fisica Tacky Powder
Quantità 100 g
Formula lineare NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Punto d'infiammabilità 165°C
Indice di Merck 15,876
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Peso formulazione 24
Percent Purity 57 to 63% (NaH)
Imballaggio Plastic bag in resealable tin can
Densità 1.2000g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydride