Learn More
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073527
10.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
16.66 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
25.52 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23271" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Plastic powder jar
144-55-8
CHNaO3
84.01
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
516892
CHEBI:32139
[Na+].OC([O-])=O
144-55-8
CHNaO3
84.01
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
516892
CHEBI:32139
[Na+].OC([O-])=O
Sodium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione 270°C
Colore White
pH 8.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
IUPAC Name sodium;hydrogen carbonate
Peso formulazione 84.01g/mol
Imballaggio Plastic powder jar