Learn More
Sodium Hydrogen Sulfate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Punto di fusione | 58°C |
| CAS | 10034-88-5 |
| Colore | White |
| pH | 1 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | H3NaO5S |
| Numero MDL | MFCD00149210 |
| Sinonimo | sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox |
| InChI Key | JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium bisulfate monohydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulfate, monohydrate, Sodium bisulfate