Learn More
Sodium Hydrogen Tartrate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10637232 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10637232 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10637232 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4720/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 6131-98-2
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C4H7NaO7
Numero MDL 211332
Sinonimo sodium bitartrate monohydrate, sodium hydrogen tartrate monohydrate, sodium bitartrate,monohydrate, tartaric acid monosodium salt, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate hydrate, l-+-tartaric acid monosodium salt, sodium bitartrate, monohydrate,, sodium bitartrate monohydrate, bioultra t, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate-water 1/1/1, sodium bitartrate monohydrate, purum p.a t
InChI Key LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.O.[Na+]
IUPAC Name sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 190.083
PubChem CID 23678966
Peso formulazione 190.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica