Learn More
Sodium Hydrogencitrate Sesquihydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium Hydrogencitrate Sesquihydrate |
| CAS | 6132-05-4 |
| Formula molecolare | C12H12Na4O14 3(H2O) |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','sodium salt','hydrate (2:4:3), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','disodium salt','hydrate (2:3) (9CI), Citric acid','disodium salt','sesquihydrate (8CI), Sodium 1,2,3-propanetricarboxylate hydrate (4:2:3), Disodium hydrogen citrate 1.5 hydrate, Disodium citrate sesquihydrate, Tetrasodium dicitrate trihydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C6H8O7.4Na.3H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;;3*1H2/q;;4*+1;;;/p-4 |
| SMILES | O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].OC(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | tetrasodium;3-carboxy-3-hydroxypentanedioate;trihydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 526.22 |
| Peso formulazione | 526.0135 |