Learn More
Sodium hydrosulfite, tech., 85+%
Codice prodotto. 11307708
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 11307708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033381.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.096 g/mol
Sodium hydrosulfite is used as a reducing agent in aqueous solutions, sulfonating agent , chelating agent and decolorizing agent in organic reactions. It finds application in water treatment, gas purification, cleaning, leather, polymers, photography, and many others. It is involved in chemical enhanced oil recovery to stabilize polyacrylamide polymers against radical degradation in the presence of iron. It plays an important role to determine the iron content in soil chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7775-14-6
Formula molecolare Na2O4S2
Molecular Weight (g/mol) 174.096
Numero MDL MFCD00011640
InChI Key JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydrosulfite
Punto di fusione 52°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >85%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Peso formulazione 174.11
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydrosulfite, technical grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium dithionite