Learn More
Sodium hydroxide, 97+%, ACS reagent, pellets
Codice prodotto. 10197850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
25kg
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10197850 25 g 25g
10475091 500 g 500g
10460394 1 kg 1kg
10187850 2.5 kg 2.50kg
10776232 10 kg 10kg
11964131 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10197850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424330250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.60€
    22.90€ / 25g
    Risparmia 0.70€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore White
Punti di ebollizione 1390.0°C
Punto di fusione 318.0°C
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula lineare NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Indice di Merck 15, 8761
Quantità 25 g
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Peso formulazione 40
Percent Purity ≥97%
Grado Reagente ACS
Pressione del vapore 1mbar at 700°C
Forma fisica Pellet
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.