Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 1390.0°C |
| Punto di fusione | 318.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% |
| Formula lineare | NaOH |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone |
| Quantità | 25 kg |
| Peso formulazione | 40 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium hydroxide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide