Learn More
Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, 46-51% Solution, Certified AR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100mL
1L
2.5L
5L
25L
Imballaggio:
Contenitore in plastica
HDPE plastic bottle
Specifica
Punti di ebollizione | 145°C |
Colore | Undesignated |
Punto di fusione | 12°C |
pH | 13 |
Quantità | 1L |
Forma fisica | Liquid |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Densità vapore | > 1.0 |
Pressione del vapore | 14mmHg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide