Learn More
Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Pearl, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10142540 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10142540 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10142540 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4845/60
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 14
Colore White
Punti di ebollizione 1390°C
CAS 1310-73-2
Punto di fusione 318°C
Formula molecolare HNaO
Numero MDL 3548
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 kg
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 40g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 1mbar 700
Forma fisica Solido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.