Learn More
Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Pellets, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10254540 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10254540 3 kg 3kg
10675692 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10254540 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4920/63
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
HNaO, CAS Number-1310-73-2, aetznatron, ascarite, caustic soda, soda, caustic, soda lye, sodium hydrate, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, white caustic, 1kg, 1390 deg.C, CHEBI:32145, White, 40g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 318 deg.C, 3548 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
HNaO, CAS Number-1310-73-2, white caustic, aetznatron, sodium hydroxide na oh, caustic soda, ascarite, soda lye, soda, caustic, sodium hydroxide solution, sodium hydrate, sodium hydroxide, 5kg, 1390 deg.C, CHEBI:32145, White, 40g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 318 deg.C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
pH 14
Colore White
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 318°C
Quantità 3 kg
Peso formulazione 40g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 1mbar 700
Forma fisica Solido
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.