Learn More
Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Pellets, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10675692 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10675692 1 kg 1kg
10254540 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10675692 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/4920/60
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
HNaO, CAS Number-1310-73-2, aetznatron, ascarite, caustic soda, soda, caustic, soda lye, sodium hydrate, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, white caustic, 1kg, 1390 deg.C, CHEBI:32145, White, 40g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 318 deg.C, 3548 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
HNaO, CAS Number-1310-73-2, white caustic, aetznatron, sodium hydroxide na oh, caustic soda, ascarite, soda lye, soda, caustic, sodium hydroxide solution, sodium hydrate, sodium hydroxide, 5kg, 1390 deg.C, CHEBI:32145, White, 40g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 318 deg.C, 3548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 14
Colore White
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 318°C
Quantità 1 kg
Peso formulazione 40g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 1mbar 700
Forma fisica Solido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide