Learn More
Sodium hydroxide, extra pure, 50 wt% solution in water
Codice prodotto. 10175150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
25mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10175150 25 mL Plastic Bottle 25mL
10771974 1 L Plastic Bottle 1L
10781321 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
10544901 5 L Plastic drum 5L
10043313 25 L Plastic drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10175150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 259860250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85€
    28.00€ / 25mL
    Risparmia 0.85€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore White to Gray
Nota nome 50 wt% solution in water
Punti di ebollizione 145.0°C
Punto di fusione 12.0°C
Formula lineare NaOH
Numero UN 1824
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densità 1.5000g/mL
Indice di Merck 15, 8761
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone and ether
Quantità 25 mL
Peso formulazione 40
Percent Purity 49.0 to 51.0% (Acidimetry)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Plastic Bottle
Gravità specifica 1.5
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.