Learn More
Sodium hydroxide, extra pure, 50 wt% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide |
| Colore | White to Gray |
| Nota nome | 50 wt% solution in water |
| Punti di ebollizione | 145.0°C |
| Punto di fusione | 12.0°C |
| Formula lineare | NaOH |
| Numero UN | 1824 |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Densità | 1.5000g/mL |
| Indice di Merck | 15, 8761 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide