Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide |
| Colore | Colorless |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Formula molecolare | HNaO |
| Formula lineare | NaOH |
| Concentrazione | 0.998 to 1.002N (20°C) |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Densità | 1.0400g/mL |
| Indice di Merck | 15, 8761 |
| Sinonimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium hydroxide, 1N standard solution
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide