Learn More
Sodium hydroxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100.5%, pellets, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
| Formula lineare | NaOH |
| Numero UN | 1823 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water, 1260g/L at 20°C |
| Quantità | 5 kg |
| Peso formulazione | 40g/mol |
| Percent Purity | 98 to 100.5% |
| Grado | puriss. |
| Densità vapore | >1 (vs air) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Product Identifier
- Sodium hydroxide
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.