Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10558050 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10558050 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10141860 1 L HDPE plastic bottle 1L
10637032 5 L HDPE plastic bottle 5L
10224630 10 L bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone) 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10558050 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/7660/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
HNaO, CAS Number-1310-73-2, aetznatron, ascarite, caustic soda, soda, caustic, soda lye, sodium hydrate, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, white caustic, 1L, 100 deg.C, CHEBI:32145, Colorless, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997 | CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
HNaO, CAS Number-1310-73-2, aetznatron, ascarite, caustic soda, soda, caustic, soda lye, sodium hydrate, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, white caustic, 1L, 100 deg.C, CHEBI:32145, Colorless, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Densità vapore > 1.0
Forma fisica Liquid