Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.1M, Chem-Lab
Description
Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.
Spécification
Spécification
| pH | >13 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Concentrazione | 0.1M |
| Densità | 1.01g/mL |
| Informazioni di solubilità | Water Soluble |
| Quantità | 1 L |
| Peso formulazione | 40.00g/mol |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4g NaOH per 1L H2O |
| Normalità | 0.1 N (±0.0002, 20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide 0.1 mol/l
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?