Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M NaOH (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15634910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
VOLPAC™ CONTAINER
Dimensione della confezione:
10L
1L
5L
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15634910 1 L Plastic Bottle 1L
15664910 5 L VOLPAC™ CONTAINER 5L
15654910 5 L Plastic Bottle 5L
15674910 6 x 1 L Plastic Bottle pezzi 6
15624910 10 L VOLPAC™ CONTAINER 10L
15644910 4 x 5 L - pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15634910 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 352631L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M NaOH (0.1N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide solution
Formula lineare NaOH
Concentrazione 0.1M
Numero UN NONH for all modes of transport
Quantità 1 L
Peso formulazione 40g/mol
Imballaggio Plastic Bottle
Pressione del vapore 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide solution
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Precautionary Statement
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide; caustic soda