Learn More
Sodium Hydroxide Solution 10M (10N) ≈40 (w/v), Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
Codice prodotto. 10306240 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
HDPE plastic bottle
Plastic container
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10306240 5 L Flacone in plastica HDPE 5L
10040220 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10715721 10 L bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone) 10L
10498980 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10306240 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/7800/21
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Sodium Hydroxide Solution 10M (10N) ≈40 (w/v), Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 12
Punti di ebollizione 120°C
Punto di fusione 8°C
Quantità 5 L
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Forma fisica Liquido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution 10M (10N) approx. 40% w/v
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide