Learn More
Sodium Hydroxide Solution 1M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Sodium Hydroxide Solution 1M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp
Specifica
Specifica
| Colore | Incolore |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Quantità | 10 L |
| Imballaggio | bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone) |
| Pressione del vapore | 23 &20 |
| Forma fisica | Liquido |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide 1M
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide