Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 1M, Chem-Lab
Codice prodotto. 11913233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11913233 1 L Plastic Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11913233 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL05.1420.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    13.60€ / 1L
    Risparmia 49.40€
    78% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.
Sodium hydroxide is used in many industries, mostly as a strong chemical base in the manufacture of pulp and paper, textiles, drinking water, soaps and detergents and as a drain cleaner.
Specifica
pH >13
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Concentrazione 1M
Densità 1.04g/mL
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Water Soluble
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 40.00g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40g NaOH per 1L H2O
Normalità 1 N (±0.002, 20°C)
Odore Odorless
Imballaggio Plastic Bottle
Solvente o matrice Water
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodio idrossido 1 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, pellets a.r.