Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 20%, Chem Lab™
Codice prodotto. 11945497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
Imballaggio:
10L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11945497 10 L 10L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11945497 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.1423.9010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Colore Colorless
Concentrazione 244g NaOH/l H2O
Densità 1.22g/mL
Informazioni di solubilità Soluble in water
Quantità 10 L
Odore Odourless
Imballaggio 10L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodio idrossido 20 p/p % soluzione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide