Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 30%, Chem Lab™
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| Concentrazione | 400g NaOH/l H2O |
| Densità | 1.33g/mL |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water |
| Quantità | 5 L |
| Odore | Odourless |
| Imballaggio | 5L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodio idrossido 30 p/p % soluzione
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide