Learn More
Sodium hydroxide solution, ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N, Honeywell™
Codice prodotto. 15693050 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
5L
pezzi 4
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15693050 1 L Poly Bottle 1L
15603060 2.5 L Poly Bottle 2.50L
15643060 5 L Poly Bottle 5L
15653060 6 x 1 L Poly Bottle pezzi 6
15623060 4 x 2.5 L Poly Bottle pezzi 4
15633060 4 x 5 L Poly Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15693050 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 305311L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2 , 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide solution
Nota nome ≥32%, for determination of nitrogen, ≤0.0001% N
Punti di ebollizione 120°C
CAS min. % ≥50.0000%, ≥25.0000%
CAS max % <75.0000%, <50.0000%
Formula lineare NaOH
Numero UN UN1824
Densità 1.350 g/cm3
Quantità 1 L
Peso formulazione 40.0
Percent Purity >32%
Imballaggio Poly Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide